2-Bromo-5-chloro-4-fluoronitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Bromo-4-chloro-5-fluoro-2-nitrobenzene
PC49659-5G
APOSPC49659-5GEA 92.8 EUR
APOSPC49659-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluoronitrobenzene
2-Bromo-5-chloro-4-fluoronitrobenzene
Formel: C₆H₂BrClFNO₂
Molecular Weight: 254,441 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18089309
CAS-Nummer: 960000-93-5