1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-fluoro-4-iodophenyl)propan-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49670-1G PC49670-250MG
APOSPC49670-1GEA 145 EUR
APOSPC49670-1G APOSPC49670-250MG
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-fluoro-4-iodophenyl)propan-2-ol 95%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-fluoro-4-iodophenyl)propan-2-ol
Formel: C₉H₄F₇IO
Molecular Weight: 388.021 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29919656
CAS-Nummer: 1358953-45-3