tert-Butyl 5-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-1,8-naphthyridine-1(2H)-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49673-1G PC49673-250MG
APOSPC49673-1GEA 111 EUR
APOSPC49673-1G APOSPC49673-250MG
tert-Butyl 5-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-1,8-naphthyridine-1(2H)-carboxylate 95%
tert-Butyl 5-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-1,8-naphthyridine-1(2H)-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₇F₃N₂O₂
Molecular Weight: 302,292 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32066748
CAS-Nummer: 2366994-11-6