3,6-Difluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49683-1G PC49683-250MG
APOSPC49683-1GEA 253 EUR
APOSPC49683-1G APOSPC49683-250MG
3,6-Difluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
3,6-Difluoro-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O
Molecular Weight: 156.129 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16250132
CAS-Nummer: 1378525-21-3