2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49715-1G
PC49715-250MG
PC49715-5G
APOSPC49715-1GEA
982
EUR
APOSPC49715-1G
APOSPC49715-250MG
APOSPC49715-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester 95%
Formel:
C₁₃H₁₆BF₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30486443 CAS-Nummer: 1417301-27-9 |