Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Bis((trifluoromethyl)sulphonyl)methane, Bis(trifluoromethylsulphonyl)methane
PC49716-250MG PC49716-5G
APOSPC49716-250MGEA 0 EUR
APOSPC49716-250MG APOSPC49716-5G
Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane 95%
Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane
Formel: C₃H₂F₆O₄S₂
Molecular Weight: 280.166 g/mol
Siedepunkt: 191 °C (745 mm Hg)
Schmelzpunkt: 32…36 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861122
CAS-Nummer: 428-76-2