2,2,2-Trifluoroethyl-2-fluoroacrylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4975-1G PC4975-250MG
APOSPC4975-1GEA 0 EUR
APOSPC4975-1G APOSPC4975-250MG
2,2,2-Trifluoroethyl-2-fluoroacrylate
2,2,2-Trifluoroethyl-2-fluoroacrylate
Formel: C₅H₄F₄O₂
Siedepunkt: 28 °C (30 mm Hg)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04039290
CAS-Nummer: 74359-10-7
UN: 3272
ADR: 3,III