4-Amino-6-bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49821-1G PC49821-250MG
APOSPC49821-1GEA 654 EUR
APOSPC49821-1G APOSPC49821-250MG
4-Amino-6-bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
4-Amino-6-bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel: C₉H₆BrF₃N₂
Molecular Weight: 279,057 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32264078
CAS-Nummer: 2414146-34-0