2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
PC499001-1G PC499001-5G
APOSPC499001-1GEA 241 EUR
APOSPC499001-1G APOSPC499001-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O
Molecular Weight: 241,005 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13194487
CAS-Nummer: 1214323-39-3