2-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-4-methoxy-1-(trifluoromethyl)benzene
PC499009-25G
PC499009-5G
APOSPC499009-25GEA
395
EUR
APOSPC499009-25G
APOSPC499009-5G
2-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride
2-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride
Formel:
C₈H₆BrF₃O Molecular Weight: 255,032 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10696314 CAS-Nummer: 944901-07-9 |