4,6-Dichloro-8-fluoroquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC499013-1G
PC499013-250MG
APOSPC499013-1GEA
869
EUR
APOSPC499013-1G
APOSPC499013-250MG
4,6-Dichloro-8-fluoroquinoline 95%
4,6-Dichloro-8-fluoroquinoline
Formel:
C₉H₄Cl₂FN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09861349 CAS-Nummer: 1019016-87-5 |