6-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC499014-1G PC499014-250MG
APOSPC499014-1GEA 509 EUR
APOSPC499014-1G APOSPC499014-250MG
6-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline 95%
6-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
Formel: C₉H₅BrFNO
Molecular Weight: 242.045 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09861332
CAS-Nummer: 1019016-22-8