8-Bromo-4-chloro-5-fluoroquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC499015-1G PC499015-250MG
APOSPC499015-1GEA 306 EUR
APOSPC499015-1G APOSPC499015-250MG
8-Bromo-4-chloro-5-fluoroquinoline 95%
8-Bromo-4-chloro-5-fluoroquinoline
Formel: C₉H₄BrClFN
Molecular Weight: 260,49 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15527289
CAS-Nummer: 1065093-11-9