3-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC499029-1G PC499029-250MG
APOSPC499029-1GEA 609 EUR
APOSPC499029-1G APOSPC499029-250MG
3-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
3-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Molecular Weight: 219.161 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20525970
CAS-Nummer: 1215366-23-6