4-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC499030-1G PC499030-250MG
APOSPC499030-1GEA 574 EUR
APOSPC499030-1G APOSPC499030-250MG
4-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
4-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Molecular Weight: 219.161 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16692383
CAS-Nummer: 892878-66-9