2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Cyano-2,3-difluorobenzotrifluoride
PC4993-1G PC4993-250MG PC4993-5G
APOSPC4993-1GEA 258 EUR
APOSPC4993-1G APOSPC4993-250MG APOSPC4993-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₂F₅N
Molecular Weight: 207,1 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236258
CAS-Nummer: 240122-24-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III