Methyl 2-bromo-6-chloro-4-fluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49997-1G PC49997-250MG
APOSPC49997-1GEA 219 EUR
APOSPC49997-1G APOSPC49997-250MG
Methyl 2-bromo-6-chloro-4-fluorobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-6-chloro-4-fluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrClFO₂
Molecular Weight: 267.48 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28733926
CAS-Nummer: 1695489-54-3