3-Bromo-2,6-difluoronitrobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-2,4-difluoro-3-nitrobenzene
PC500005-1G PC500005-5G PC500005-25G
APOSPC500005-1GEA 23.2 EUR
APOSPC500005-1G APOSPC500005-5G APOSPC500005-25G
3-Bromo-2,6-difluoronitrobenzene 97%
3-Bromo-2,6-difluoronitrobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂NO₂
Molecular Weight: 237,986 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22689084
CAS-Nummer: 1420800-30-1