3-Bromo-5-fluoroisatoic anhydride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 8-Bromo-6-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC500018-1G PC500018-250MG PC500018-5G
APOSPC500018-1GEA 905 EUR
APOSPC500018-1G APOSPC500018-250MG APOSPC500018-5G
3-Bromo-5-fluoroisatoic anhydride
3-Bromo-5-fluoroisatoic anhydride
Formel: C₈H₃BrFNO₃
Molecular Weight: 260,017 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18269603
CAS-Nummer: 1343359-94-3