Methyl 2H,2H,3H,3H-perfluoroheptanoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluoroheptanoate
PC50003-1G PC50003-250MG
APOSPC50003-1GEA 765 EUR
APOSPC50003-1G APOSPC50003-250MG
Methyl 2H,2H,3H,3H-perfluoroheptanoate
Methyl 2H,2H,3H,3H-perfluoroheptanoate
Formel: C₈H₇F₉O₂
Molecular Weight: 306,126 g/mol
Siedepunkt: 53…54 °C (9 mm Hg)
Dichte: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17676091
CAS-Nummer: 132424-36-3