2-Chloro-6-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chloro-6-fluorophenyl triflate
PC500051-1G PC500051-250MG
APOSPC500051-1GEA 488 EUR
APOSPC500051-1G APOSPC500051-250MG
2-Chloro-6-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
2-Chloro-6-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₇H₃ClF₄O₃S
Molecular Weight: 278,609 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25541813
CAS-Nummer: 1443684-70-5
UN: 3265
ADR: 8,III