4-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Fluoro-5-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene, 4-Fluoro-3-methylphenyl triflate
PC500068-1G PC500068-250MG
APOSPC500068-1GEA 197 EUR
APOSPC500068-1G APOSPC500068-250MG
4-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₆F₄O₃S
Molecular Weight: 258,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25541830
CAS-Nummer: 1446016-90-5
UN: 3265
ADR: 8,III