2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl triflate, 4-Fluoro-3-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}benzotrifluoride
PC500070-1G PC500070-250MG
APOSPC500070-1GEA 203 EUR
APOSPC500070-1G APOSPC500070-250MG
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate 95%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₃F₇O₃S
Molecular Weight: 312,161 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25541832
CAS-Nummer: 1446016-79-0
UN: 3265
ADR: 8,III