4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chloro-5-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}benzotrifluoride, 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl triflate
PC500097-1G PC500097-250MG
APOSPC500097-1GEA 488 EUR
APOSPC500097-1G APOSPC500097-250MG
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₃ClF₆O₃S
Molecular Weight: 328,616 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25541859
CAS-Nummer: 1446016-91-6
UN: 3265
ADR: 8,III