2-Methyl-3-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Nitro-6-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene, 2-Methyl-3-nitrophenyl triflate
PC500108-1G
PC500108-250MG
APOSPC500108-1GEA
488
EUR
APOSPC500108-1G
APOSPC500108-250MG
2-Methyl-3-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
2-Methyl-3-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel:
C₈H₆F₃NO₅S Molecular Weight: 285.197 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25541868 CAS-Nummer: 1446016-49-4 UN: 3261 ADR: 8 III |