2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl trifluoromethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-(Trifluoromethoxy)-2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}nitrobenzene, 2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl triflate
PC500116-1G PC500116-250MG
APOSPC500116-1GEA 488 EUR
APOSPC500116-1G APOSPC500116-250MG
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl trifluoromethanesulphonate
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₃F₆NO₆S
Molecular Weight: 355,168 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25541876
CAS-Nummer: 955395-91-2
UN: 3265
ADR: 8,III