(2-Chloro-6-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC50016-1G PC50016-250MG
APOSPC50016-1GEA 95.7 EUR
APOSPC50016-1G APOSPC50016-250MG
(2-Chloro-6-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2-Chloro-6-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅Cl₂FO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09045976
CAS-Nummer: 926257-07-0
UN: 3261
ADR: 8,III