2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC500167-1G
PC500167-250MG
APOSPC500167-1GEA
260
EUR
APOSPC500167-1G
APOSPC500167-250MG
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenol 95+%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenol
Formel:
C₇H₄BrF₃O Molecular Weight: 241,005 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13194490 CAS-Nummer: 2844-05-5 |