3-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
PC500171-1G PC500171-250MG PC500171-5G
APOSPC500171-1GEA 0 EUR
APOSPC500171-1G APOSPC500171-250MG APOSPC500171-5G
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇H₄ClF₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17000111
CAS-Nummer: 106877-34-3