6-Bromo-7-fluorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500193-1G PC500193-250MG
APOSPC500193-1GEA 300 EUR
APOSPC500193-1G APOSPC500193-250MG
6-Bromo-7-fluorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
6-Bromo-7-fluorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₄BrFO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27664866
CAS-Nummer: 1823358-68-4