3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenylacetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-2-(carboxymethyl)-3-fluoronitrobenzene, (3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
PC500196-1G
PC500196-250MG
APOSPC500196-1GEA
905
EUR
APOSPC500196-1G
APOSPC500196-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenylacetic acid 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenylacetic acid
Formel:
C₈H₅BrFNO₄ Molecular Weight: 278.032 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27664856 CAS-Nummer: 1807155-75-4 |