4-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-3-fluoro-o-anisidine, 6-Amino-3-bromo-2-fluoroanisole
PC500208-1G
PC500208-5G
PC500208-250MG
APOSPC500208-1GEA
288
EUR
APOSPC500208-1G
APOSPC500208-5G
APOSPC500208-250MG
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline
Formel:
C₇H₇BrFNO Molecular Weight: 220,039 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22570403 CAS-Nummer: 1137869-95-4 |