2,4-Difluoro-5-hydroxybenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
PC500224-1G PC500224-250MG
APOSPC500224-1GEA 551 EUR
APOSPC500224-1G APOSPC500224-250MG
2,4-Difluoro-5-hydroxybenzotrifluoride
2,4-Difluoro-5-hydroxybenzotrifluoride
Formel: C₇H₃F₅O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27937185
CAS-Nummer: 1632283-20-5
UN: 3265
ADR: 8,III