2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500226-1G PC500226-250MG PC500226-5G
APOSPC500226-1GEA 894 EUR
APOSPC500226-1G APOSPC500226-250MG APOSPC500226-5G
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃F₅O₂
Molecular Weight: 226,1 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631617
CAS-Nummer: 261945-01-1