5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-2,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-α,α,α,2,4-pentafluorotoluene
PC500234-1G PC500234-5G PC500234-10G
APOSPC500234-1GEA 134 EUR
APOSPC500234-1G APOSPC500234-5G APOSPC500234-10G
5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂BrF₅
Molecular Weight: 260,987 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631614
CAS-Nummer: 261945-71-5