4-Bromo-2-fluoro-5-nitroanisole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-5-fluoro-4-methoxy-2-nitrobenzene
PC500241-1G PC500241-250MG
APOSPC500241-1GEA 50.9 EUR
APOSPC500241-1G APOSPC500241-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroanisole
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroanisole
Formel: C₇H₅BrFNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11100974
CAS-Nummer: 661463-13-4