2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500243-1G PC500243-250MG PC500243-5G
APOSPC500243-1GEA 136 EUR
APOSPC500243-1G APOSPC500243-250MG APOSPC500243-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenol
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenol
Formel: C₆H₃ClFIO
Molecular Weight: 272.443 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22628048
CAS-Nummer: 148254-33-5