5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl triflate
PC500246-1G PC500246-250MG PC500246-5G
APOSPC500246-1GEA 156 EUR
APOSPC500246-1G APOSPC500246-250MG APOSPC500246-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 95%
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₇H₂BrClF₄O₃S
Molecular Weight: 357,505 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27937161
CAS-Nummer: 1820619-90-6
UN: 3265
ADR: 8,III