4-Chloro-2-fluoro-5-methoxyaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-2-chloro-4-fluoroanisole
PC500247-1G PC500247-250MG PC500247-5G
APOSPC500247-1GEA 219 EUR
APOSPC500247-1G APOSPC500247-250MG APOSPC500247-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methoxyaniline
4-Chloro-2-fluoro-5-methoxyaniline
Formel: C₇H₇ClFNO
Molecular Weight: 175,588 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17169196
CAS-Nummer: 91167-85-0