5-Bromo-4-fluoro-2-nitrotoluene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-5-fluoro-2-methylnitrobenzene, 1-Bromo-2-fluoro-5-methyl-4-nitrobenzene
PC500249-1G PC500249-5G PC500249-10G
APOSPC500249-1GEA 23.2 EUR
APOSPC500249-1G APOSPC500249-5G APOSPC500249-10G
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrotoluene
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrotoluene
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Molecular Weight: 234,023 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07777174
CAS-Nummer: 948294-26-6