2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl trifluoromethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl triflate
PC500261-1G PC500261-250MG
APOSPC500261-1GEA 348 EUR
APOSPC500261-1G APOSPC500261-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl trifluoromethanesulphonate
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₇H₂ClF₄IO₃S
Molecular Weight: 404,505 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27937160
CAS-Nummer: 1820607-92-8
UN: 3265
ADR: 8,III