2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Difluoro-4-formylbenzotrifluoride
PC500301-1G PC500301-250MG PC500301-5G
APOSPC500301-1GEA 271 EUR
APOSPC500301-1G APOSPC500301-250MG APOSPC500301-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃F₅O
Molecular Weight: 210,101 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12404959
CAS-Nummer: 134099-34-6