2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500307-1G
PC500307-250MG
PC500307-5G
APOSPC500307-1GEA
331
EUR
APOSPC500307-1G
APOSPC500307-250MG
APOSPC500307-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formel:
C₇H₄BF₅O₂ Molecular Weight: 225.908 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD27975470 CAS-Nummer: 2250114-85-1 |