2',6'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500321-1G PC500321-5G
APOSPC500321-1GEA 348 EUR
APOSPC500321-1G APOSPC500321-5G
2',6'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
2',6'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₅F₅O
Molecular Weight: 224,127 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27975472
CAS-Nummer: 1288987-71-2