4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500328-1G PC500328-250MG PC500328-5G
APOSPC500328-1GEA 145 EUR
APOSPC500328-1G APOSPC500328-250MG APOSPC500328-5G
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol 95%
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol
Formel: C₇H₆FIO
Molecular Weight: 252.025 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16987811
CAS-Nummer: 900175-53-3