2-Bromo-6-methoxybenzotrifluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl methyl ether
PC500370-1G PC500370-250MG PC500370-5G
APOSPC500370-1GEA 58 EUR
APOSPC500370-1G APOSPC500370-250MG APOSPC500370-5G
2-Bromo-6-methoxybenzotrifluoride 95%
2-Bromo-6-methoxybenzotrifluoride
Formel: C₈H₆BrF₃O
Molecular Weight: 255,032 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13194484
CAS-Nummer: 1214345-25-1