3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC500373-1G PC500373-250MG
APOSPC500373-1GEA 0 EUR
APOSPC500373-1G APOSPC500373-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formel: C₉H₅BrClF₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27975441
CAS-Nummer: 1796558-59-2
UN: 3265
ADR: 8,III