Methyl 2-chloro-3-fluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-3-fluorobenzoic acid methyl ester
PC500399-1G PC500399-5G PC500399-25G
APOSPC500399-1GEA 179 EUR
APOSPC500399-1G APOSPC500399-5G APOSPC500399-25G
Methyl 2-chloro-3-fluorobenzoate
Methyl 2-chloro-3-fluorobenzoate
Formel: C₈H₆ClFO₂
Molecular Weight: 188.583 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10566821
CAS-Nummer: 647020-70-0