4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500401-1G PC500401-250MG PC500401-5G
APOSPC500401-1GEA 127 EUR
APOSPC500401-1G APOSPC500401-250MG APOSPC500401-5G
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrClFO
Molecular Weight: 237.454 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26142710
CAS-Nummer: 1603584-72-0