4'-Bromo-5'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC500405-1G
PC500405-250MG
APOSPC500405-1GEA
435
EUR
APOSPC500405-1G
APOSPC500405-250MG
4'-Bromo-5'-chloro-2'-fluoroacetophenone
4'-Bromo-5'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Formel:
C₈H₅BrClFO Molecular Weight: 251,48 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27995573 CAS-Nummer: 1594605-40-9 |